Estaño solución patrón, 10000 mg/L Sn en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14384.AD 14384.AE 14384.AP
14384.ADEA 116 EUR
14384.AD 14384.AE 14384.AP
Estaño solución patrón, 10000 mg/L Sn en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de estaño
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificaciones: Trazable a NIST