Hexametildisilatiano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 55 EUR
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Hexametildisilatiano 95%
Hexametildisilatiano
Formula: C₆H₁₈SSi₂
Pto. Ebullición: 163 °C (170 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014851
Núm. CAS: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %