Disulfuro de bis(4-fluorofenilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32589.03
H32589.06
H32589.03EA
59.1
EUR
H32589.03
H32589.06
Disulfuro de bis(4-fluorofenilo) ≥98%
Disulfuro de bis(4-fluorofenilo)
Purity: 98%
CAS No.: 405-31-2
Molecular Formula: C12H8F2S2
Formula Weight: 254.31
Boiling Point: 141°/1mm
MDL No.: MFCD00816758
Formula:
C₁₂H₈F₂S₂ MW: 254.32 g/mol Pto. Ebullición: 141 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00816758 Núm. CAS: 405-31-2 |