Trihidróxido de oro (≥79% Au)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12159.03 12159.06 12159.09
12159.03EA 256 EUR
12159.03 12159.06 12159.09
Trihidróxido de oro (≥79% Au)
Trihidróxido de oro
CAS No.: 1303-52-2 Molecular Formula: Au(OH)3 Formula Weight: 247.99 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,4523 MDL No.: MFCD00046173
Gold plating solutions, porcelain decoration
Formula: H₃AuO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046173
Núm. CAS: 1303-52-2
EINECS: 215-120-0
Índice Merck: 14,4523