5-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26187.03
H26187.06
H26187.14
H26187.03EA
55.4
EUR
H26187.03
H26187.06
H26187.14
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥97%
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Formula:
C₇H₄ClFO Pto. de fusión: 29…32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094518 Núm. CAS: 96515-79-6 EINECS: None |