(2-Clorofenil)acetona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(2-Chlorophenyl)propan-2-one
L09846.03
L09846.06
L09846.03EA
26.5
EUR
L09846.03
L09846.06
(2-Clorofenil)acetona 96%
(2-Clorofenil)acetona
Purity: 96%
CAS No.: 6305-95-9
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 102-103°/3mm
MDL No.: MFCD00045175
Formula:
C₉H₉ClO MW: 168.62 g/mol Pto. Ebullición: 102…103 °C (3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045175 Núm. CAS: 6305-95-9 |