(3-Clorofenil)acetona 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 36.1 EUR
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Clorofenil)acetona 94%
(3-Clorofenil)acetona
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082872
Núm. CAS: 14123-60-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %