(2,6-Difluorofenil)acetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
379150010
379150050
ACRO379150010EA
66.4
EUR
ACRO379150010
ACRO379150050
(2,6-Difluorofenil)acetona 98%
(2,6-Difluorofenil)acetona
Formula:
C₉H₈F₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258867 Núm. CAS: 101712-20-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |