(2,4-Difluorofenil)acetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
376080010 376080050
ACRO376080010EA 40.8 EUR
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorofenil)acetona 98%
(2,4-Difluorofenil)acetona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258866
Núm. CAS: 274682-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %