Tributilborano 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
177108000 177101000
177108000.EA 1040 EUR
177108000. 177101000.
Tributilborano 1 M in THF, AcroSeal®
Tributilborano
Formula: C₁₂H₂₇B
MW: 182.16 g/mol
Densidad: 0.847 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009423
Núm. CAS: 122-56-5
EINECS: 204-554-6
UN: 3392
ADR: 4.2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %