Trietilborano 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176981000 176988000
176981000.EA 104 EUR
176981000. 176988000.
Trietilborano 1 M in THF, AcroSeal®
Trietilborano
Formula: C₆H₁₅B
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009022
Núm. CAS: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.30 M
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)