Trietilborano 1 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L15109.ACEA 37.6 EUR
L15109.AC L15109.AE
Trietilborano 1 M in THF
Trietilborano
CAS No.: 97-94-9 Molecular Formula: C6H15B Formula Weight: 98.00 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 1731462 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009022
Formula: C₆H₁₅B
Densidad: 0,865
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009022
Núm. CAS: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
UN: 2924
ADR: 3,II