Ciclopentadecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19416.03 A19416.06
A19416.03EA 36.4 EUR
A19416.03 A19416.06
Ciclopentadecano ≥98%
Ciclopentadecano
Purity: 98% CAS No.: 295-48-7 Molecular Formula: C15H30 Formula Weight: 210.40 MDL No.: MFCD00039424
Formula: C₁₅H₃₀
Densidad: 0,805
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039424
Núm. CAS: 295-48-7
EINECS: 206-040-7