Dicianoaurato de potasio ≥99.96% (metals basis) Au ≥ 67.6%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gold(I) potassium cyanide, Potassium dicyanoaurate(I)
12552.03
12552.06
12552.14
12552.03EA
238
EUR
12552.03
12552.06
12552.14
Dicianoaurato de potasio ≥99.96% (metals basis) Au ≥ 67.6%, Premion®
Dicianoaurato de potasio
Purity: 99.96%
CAS No.: 13967-50-5
Molecular Formula: C2AuKN2
Formula Weight: 288.33
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 6235525
Merck Reference: 14,7628
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00011414
Formula:
C₂AuKN₂ Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011414 Núm. CAS: 13967-50-5 EINECS: 237-748-4 UN: 1588 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7628 |