Furan-2(5H)-ona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13142.03
L13142.06
L13142.14
L13142.03EA
63.7
EUR
L13142.03
L13142.06
L13142.14
Furan-2(5H)-ona 96%
Furan-2(5H)-ona
Purity: 98%
CAS No.: 497-23-4
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4690
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 383585
MDL No.: MFCD00005376
Formula:
C₄H₄O₂ Pto. Ebullición: 212…214 °C Pto. de fusión: 3…4 °C Densidad: 1,197 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) |
Número MDL:
MFCD00005376 Núm. CAS: 497-23-4 EINECS: 207-839-3 |