Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14408.AD
14408.AE
14408.AP
14408.ADEA
99.5
EUR
14408.AD
14408.AE
14408.AP
Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST