Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13864.AD
13864.AE
13864.AP
13864.ADEA
58
EUR
13864.AD
13864.AE
13864.AP
Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST