Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88059.AE
88059.AP
88059.AEEA
45.2
EUR
88059.AE
88059.AP
Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido clorhídrico 5% (de Cr) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST