1,3-Oxazolidin-2-ona 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one

129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 51.6 EUR
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
1,3-Oxazolidin-2-ona 98%
1,3-Oxazolidin-2-ona
Formula: C₃H₅NO₂
Pto. Ebullición: 220 °C (48 mmHg)
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005268
Núm. CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR