1,3-Oxazolidin-2-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
A14543.14 A14543.22 A14543.36 AB118367.0025 AB118367.0100
A14543.14EA 52 EUR
A14543.14 A14543.22 A14543.36 ABCRAB118367.0025 ABCRAB118367.0100
1,3-Oxazolidin-2-ona ≥99%
1,3-Oxazolidin-2-ona
Purity: 99% CAS No.: 497-25-6 Molecular Formula: C3H5NO2 Formula Weight: 87.08 Melting Point: 84-89° Boiling Point: 220°/48mm MDL No.: MFCD00005268
Formula: C₃H₅NO₂
Pto. Ebullición: 220 °C (48 mmHg)
Pto. de fusión: 84…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005268
Núm. CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9