6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
330770010 330770050
ACRO330770010EA 60.3 EUR
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 98%
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00239388
Núm. CAS: 4133-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %