7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03
H50604.06
H50604.03EA
93.7
EUR
H50604.03
H50604.06
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 97%
CAS No.: 32281-97-3
Molecular Formula: C10H9BrO
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 73-77°
MDL No.: MFCD02179287
Formula:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol Pto. de fusión: 73…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179287 Núm. CAS: 32281-97-3 |