1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
49.9
EUR
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Formula:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Pto. Ebullición: 257 °C Pto. de fusión: 6…8 °C Densidad: 1,097 Pto. de inflamación: 129 °C (264 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001688 Núm. CAS: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |