1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08203.0100 8.08203.0250
8.08203.0100EA 67.6 EUR
8.08203.0100 8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001688
Núm. CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)