7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-7-nitronaphthalen-1(2H)-one, 7-Nitro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
L01853.04 L01853.09
L01853.04EA 88.2 EUR
L01853.04 L01853.09
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 97% CAS No.: 40353-34-2 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 1570515
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019661
Núm. CAS: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6