6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250 126121000 126125000
ACRO126120250EA 45.2 EUR
ACRO126120250 ACRO126121000 ACRO126125000
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 99%
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001695
Núm. CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %