6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15967.06
A15967.14
A15967.22
A15967.06EA
24.7
EUR
A15967.06
A15967.14
A15967.22
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥99%
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 1078-19-9
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 171°/11mm
Merck Reference: 14,6000
MDL No.: MFCD00001695
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 171 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001695 Núm. CAS: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 Índice Merck: 14,6000 |