6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
298920010 298920050
ACRO298920010EA 139 EUR
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 90%
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 114…116 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 28…35 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001729
Núm. CAS: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %