6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B25226.03
B25226.06
B25226.14
B25226.03EA
57.4
EUR
B25226.03
B25226.06
B25226.14
6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97%
6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 97%
CAS No.: 13575-75-2
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00134100
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ MW: 206,24 g/mol Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134100 Núm. CAS: 13575-75-2 |