5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L02416.09
L02416.18
L02416.09EA
115
EUR
L02416.09
L02416.18
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 529-35-1
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 264-265°/705mm
MDL No.: MFCD00001734
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 264…265 °C (705 mmHg) Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001734 Núm. CAS: 529-35-1 EINECS: 208-461-1 |