5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
177470100 177470500
ACRO177470100EA 58.5 EUR
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol 98%
5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001738
Núm. CAS: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %