5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10164.14 L10164.06
L10164.14EA 137 EUR
L10164.14 L10164.06
5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol ≥98%
5,6,7,8-Tetrahidro-2-naftol
Purity: 98% CAS No.: 1125-78-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 275-276° Beilstein Reference: 1101302 MDL No.: MFCD00001738
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 275…276 °C
Pto. de fusión: 60…63 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001738
Núm. CAS: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4