1-(Metilamino)antraquinona 98%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 1-(Methylamino)anthracene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
M28200-5GEA 60.5 EUR
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
1-(Metilamino)antraquinona 98%, Sigma-Aldrich®
1-(Metilamino)antraquinona
Formula: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237,26 g/mol
Pto. de fusión: 170,..172 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00001197
Núm. CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6faee21e54c59d5557eae3a273a42330a2b3a50a&vid=6e88f2082a2422525584fa56e8c3c336de019c58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colour) Faint red to very dark red
Appearance (form) Powder or crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 97.5 %
Carbon content 74.0 - 77.8 %
Nitrogen content 5.6 - 6.1 %
Infrared spectrum Conforms to structure