1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211990250 211990050
ACRO211990250EA 190 EUR
ACRO211990250 ACRO211990050
1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₅
Pto. de fusión: 253…256 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001203
Núm. CAS: 81-54-9
EINECS: 201-359-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to orange-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in NH4OH) Red to very dark red to purple
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 470 to 490 nm (10 mg/l methanol)