D-Gluconato de cinc hidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23022.22
B23022.36
B23022.22EA
30.8
EUR
B23022.22
B23022.36
D-Gluconato de cinc hidrato ≥97%
D-Gluconato de cinc hidrato
Purity: 97%
CAS No.: 4468-02-4
Molecular Formula: C12H22O14Zn.xH2O
Formula Weight: 455.69(anhy)
Odour: Odourless
pH: 6.5
Merck Reference: 14,4456
MDL No.: MFCD00868110
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₄Zn·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00868110 Núm. CAS: 4468-02-4 EINECS: 224-736-9 Índice Merck: 14,4456 |