trans,trans-Deca-2,4-dienal 95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 40.4 EUR
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-Deca-2,4-dienal 95% tech.
trans,trans-Deca-2,4-dienal
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C (10 mmHg)
Densidad: 0.85 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007007
Núm. CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)