trans,trans-Deca-2,4-dienal
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
10005432-10 10005432-25 10005432-5 10005432-50
CAYM10005432-10EA 96.8 EUR
CAYM10005432-10 CAYM10005432-25 CAYM10005432-5 CAYM10005432-50
trans,trans-Deca-2,4-dienal
trans,trans-Deca-2,4-dienal
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Número MDL: MFCD00007007
Núm. CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9