trans,trans-Dodeca-2,4-dienal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L06002.03 L06002.06
L06002.03EA 40.2 EUR
L06002.03 L06002.06
trans,trans-Dodeca-2,4-dienal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
trans,trans-Dodeca-2,4-dienal
Purity: 90+% CAS No.: 21662-16-8 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 130°/6mm Beilstein Reference: 1708096 MDL No.: MFCD00014678
Formula: C₁₂H₂₀O
Pto. Ebullición: 130 °C (6 mmHg)
Densidad: 0,863
Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F)
Número MDL: MFCD00014678
Núm. CAS: 21662-16-8
EINECS: 244-517-1