trans,trans-Hexa-2,4-dienal predominantly trans 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13200.06
A13200.14
A13200.22
A13200.PG
A13200.06EA
32.9
EUR
A13200.06
A13200.14
A13200.22
A13200.PG
trans,trans-Hexa-2,4-dienal predominantly trans 95%
trans,trans-Hexa-2,4-dienal
Purity: 95%
CAS No.: 142-83-6
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5386
Odour: Floral
Boiling Point: 170-173°
Beilstein Reference: 1698401
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007004
Formula:
C₆H₈O MW: 96.13 g/mol Pto. Ebullición: 170…173 °C Densidad: 0.871 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007004 Núm. CAS: 142-83-6 EINECS: 205-564-3 UN: 2922 ADR: 8 III |