trans,trans-Undeca-2,4-dienal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
Proveedor: Thermo Scientific
A13419.06
A13419.14
A13419.06EA
26
EUR
A13419.06
A13419.14
trans,trans-Undeca-2,4-dienal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
trans,trans-Undeca-2,4-dienal
Purity: 90+%
CAS No.: 30361-29-6
Molecular Formula: C11H18O
Formula Weight: 166.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 128-129°/10mm
Beilstein Reference: 1706330
MDL No.: MFCD00014677
Formula:
C₁₁H₁₈O MW: 166,26 g/mol Pto. Ebullición: 128…129 °C (10 mmHg) Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) |
Número MDL:
MFCD00014677 Núm. CAS: 30361-29-6 EINECS: 250-148-7 |