Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128070010 128070050
ACRO128070010EA 89 EUR
ACRO128070010 ACRO128070050
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico 97%
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico
Formula: C₆H₆O₄
Pto. Ebullición: 320 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002702
Núm. CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %