Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
L03987.03
L03987.06
L03987.03EA
35.6
EUR
L03987.03
L03987.06
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico ≥98%
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico
Purity: 98+%
CAS No.: 3588-17-8
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 1722248
Merck Reference: 14,6299
MDL No.: MFCD00002702
Formula:
C₆H₆O₄ MW: 142,11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002702 Núm. CAS: 3588-17-8 EINECS: 222-724-8 Índice Merck: 14,6299 |