Carbonato de bencilo y succinimido 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CBZ-OSu (Z-OSu)
211170250 211171000 211175000
ACRO211170250EA 61.7 EUR
ACRO211170250 ACRO211171000 ACRO211175000
Carbonato de bencilo y succinimido 98%
Carbonato de bencilo y succinimido
Formula: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249.22 g/mol
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005513
Núm. CAS: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Loss on drying ≤0.25 % (60 °C, 2 h, 1 mmHg)
Solubility (10 % in acetone) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %