Carbonato de bencilo y succinimido ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12153.14
A12153.22
A12153.14EA
61.2
EUR
A12153.14
A12153.22
Carbonato de bencilo y succinimido ≥98%
Carbonato de bencilo y succinimido
Purity: 99%
CAS No.: 13139-17-8
Molecular Formula: C12H11NO5
Formula Weight: 249.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-82°
Beilstein Reference: 1387927
MDL No.: MFCD00005513
Formula:
C₁₂H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 77…82 °C |
Número MDL:
MFCD00005513 Núm. CAS: 13139-17-8 EINECS: 236-075-3 |