Tetrabutilamonio dihidrógenotrifluoruro 50 - 55% (w/w) in 1,2-dichloroethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17891.03
L17891.06
L17891.03EA
29
EUR
L17891.03
L17891.06
Tetrabutilamonio dihidrógenotrifluoruro 50 - 55% (w/w) in 1,2-dichloroethane
Tetrabutilamonio dihidrógenotrifluoruro
CAS No.: 99337-56-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3)
Formula Weight: 301.48
Flash Point: 13°(55°F)
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00145365
Formula:
C₁₆H₃₈F₃N Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145365 Núm. CAS: 99337-56-1 UN: 2924 ADR: 3,II |