3-Cloro-6-hidracinopiridacina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06121.03
L06121.06
L06121.03EA
22.9
EUR
L06121.03
L06121.06
3-Cloro-6-hidracinopiridacina ≥98%
3-Cloro-6-hidracinopiridacina
Purity: 98%
CAS No.: 17284-97-8
Molecular Formula: C4H5ClN4
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 134-140°
Beilstein Reference: 125591
Formula:
C₄H₅ClN₄ Pto. de fusión: 134…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051740 Núm. CAS: 17284-97-8 |