2-Cianopirimidina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 2-Cyanopyrimidine
10007121-1 10007121-10 10007121-5 10007121-500
CAYM10007121-1EA 28.6 EUR
CAYM10007121-1 CAYM10007121-10 CAYM10007121-5 CAYM10007121-500
2-Cianopirimidina
2-Cianopirimidina
Formula: C₅H₃N₃
MW: 105.1 g/mol
Número MDL: MFCD00160513
Núm. CAS: 14080-23-0