2-Bromo-4-metilpirimidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54503.03
H54503.06
H54503.14
H54503.03EA
83
EUR
H54503.03
H54503.06
H54503.14
2-Bromo-4-metilpirimidina ≥97%
2-Bromo-4-metilpirimidina
Purity: 97%
CAS No.: 130645-48-6
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD04037883
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. de fusión: 45…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037883 Núm. CAS: 130645-48-6 |