Hexaclororodato de triamonio hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11812.03
11812.06
11812.03EA
807
EUR
11812.03
11812.06
Hexaclororodato de triamonio hidrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Hexaclororodato de triamonio monohidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 15336-18-2
Molecular Formula: (NH4)3RhCl6.xH2O (x≈1) (formula not proven)
Formula Weight: 369.74(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00003394
Formula:
H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003394 Núm. CAS: 15336-18-2 EINECS: 239-364-2 |