Germanium standard solution, 10,000 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14410.AD
14410.AE
14410.AP
14410.ADEA
116
EUR
14410.AD
14410.AE
14410.AP
Germanium standard solution, 10,000 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de germanio
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certificaciones: Trazable a NIST